Learn More
6-Hydroxyflavon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455967
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6665-83-4
Summenformel C15H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 238.242
MDL-Nummer MFCD00017329
InChI-Schlüssel GPZYYYGYCRFPBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxyflavone, 6-monohydroxyflavone, 6-hydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 6-hydroxy-2-phenyl-chromen-4-one, 6-hydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 6-hydroxy-2-phenyl, 6-hydroxy-flavone, 6-hydroxy flavone, 6-hydroxyflavone, 10
PubChem CID 72279
ChEBI CHEBI:34472
IUPAC-Name 6-Hydroxy-2-phenylchromen-4-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=CC(=C3)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxyflavone
Schmelzpunkt 234°C to 236°C
Menge 1 g
Beilstein 15827
Formelmasse 238.25
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
6-Hydroxyflavon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >