Beschreibung
Selective catecholaminergic neurotoxin. Depletes brain catecholamine levels via uptake and accumulation by a transport mechanism specific to these neurons. Causes almost complete destruction of nigral dopaminergic neurons and their striatal terminals when injected into the substantia nigra of rats, producing an animal model of Parkinson's disease.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Hydroxydopamine hydrobromide |
CAS | 636-00-0 |
Summenformel | C8H12BrNO3 |
Menge | 50 mg |
Synonym | 6-hydroxydopamine hydrobromide, oxidopamine hydrobromide, 6-hydroxydopamine hydrogen bromide, unii-twc1d4w0wb, 6-hydroxydopamine hbr, 5-2-aminoethyl benzene-1,2,4-triol hydrobromide, twc1d4w0wb, hydroxydopamine hydrobromide, 6-oh-da |
InChI-Schlüssel | MLACDGUOKDOLGC-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=C(C(=CC(=C1O)O)O)CCN.Br |
IUPAC-Name | 5-(2-aminoethyl)benzene-1,2,4-triol;hydrobromide |
Molekulargewicht (g/mol) | 250.092 |
PubChem CID | 176170 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
6-Hydroxydopamine hydrobromide, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur