Learn More
6-Chlorchinolin, 98 %, Acros Organics™
Artikelnummer. p-7077231 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 612-57-7
Summenformel C9H6ClN
Molekulargewicht (g/mol) 163.60
MDL-Nummer MFCD00024024
InChI-Schlüssel GKJSZXGYFJBYRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 6-chloro, unii-k4a4bau5se, ccris 3981, k4a4bau5se, 6-chloro-quinoline, 6-chlor-chinolin;, zlchem 764, pubchem5813, acmc-1aulp, quinoline, 6-chloro-,
PubChem CID 69163
IUPAC-Name 6-Chlorchinolin
SMILES ClC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloroquinoline
Schmelzpunkt 39.0°C to 42.0°C
Dichte 1.2700g/mL
Siedepunkt 263.0°C
Flammpunkt 145°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Relative Dichte 1.27
Formelmasse 163.61
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Chloroquinoline, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
6-Chlorchinolin, 98 %, Acros Organics™ >