Learn More
6-Chlorpyridin-3-Carbohydrazid, ≥95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10500943
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
6-Chlorpyridin-3-Carbohydrazid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10500943
10 g, Bernsteinfarbene Glasflasche, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10500943
Marke: Thermo Scientific Maybridge SPB07126EA
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 168893-66-1
Summenformel C6H6ClN3O
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
MDL-Nummer MFCD00221429
InChI-Schlüssel BIECNFYNFQQRRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloronicotinohydrazide, 2-chloropyridine-5-carbohydrazide, 6-chloronicotinic acid hydrazide, pubchem18551, buttpark 9157-08, 2-chloro-5-hydrazinocarbonyl pyridine, 6-chloropyridine-3-carbohydrazide, 95+%, 2-chloropyridine-5-carboxylic acid hydrazide, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-chloro-, hydrazide, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, hydrazide
PubChem CID 2800177
IUPAC-Name 6-chloropyridine-3-carbohydrazide
SMILES NNC(=O)C1=CN=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloropyridine-3-carbohydrazide
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 171.59
Reinheit (%) 95%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
6-Chlorpyridin-3-Carbohydrazid, ≥95 %, Thermo Scientific™ >