Learn More
6-Chlorpurinribosid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466018
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
6-Chloropurine riboside is used to study the kinetics and substrate specificity of adenosine deaminase. 6-Chloropurine riboside is benzoylated to facilitate synthesis of nucleoside derivatives such as 9-(2,3-Di-deoxy-2-fluoro-β-D-threo-pentofuranosyl)adenine. It , especially after phosphorylation to NMP, NDP or NTP, is used as a purine substrate analogue in studies with enzymes such as Inosine monophosphate dehydrogenase (IMPDH); bacteriophage T4 RNA-ligase (EC 6.5.1.3) and pancreatic fibonuclease A.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Chlorpurinribosid wird zur Untersuchung der Kinetik und Substratspezifität der Adenosindeaminase verwendet. 6-Chlorpurinribosid wird benzoyliert, um die Synthese von Nukleosid-Derivaten wie 9-(2,3-Di-deoxy-2-Fluor-β-D-threo-Pentofuranosyl)adenin zu erleichtern. Es wird, insbesondere nach der Phosphorylation zu NMP, NDP oder NTP, als Purinsubstrat analog in Studien mit Enzymen wie Inosinmonophosphat-Dehydrogenase (IMPDH); Bakteriophage T4 RNA-Ligase (EC 6.5.1.3) und Pankreasfibonuklease A verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (10.6 mg/ml)
Hinweise
Vor Hitze und Feuchtigkeit schützen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5399-87-1
Summenformel C10H11ClN4O4
Molekulargewicht (g/mol) 286.67
MDL-Nummer MFCD00005738
InChI-Schlüssel XHRJGHCQQPETRH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 6-chloropurine riboside, chloropurine riboside, 2r,3r,4s,5r-2-6-chloro-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, 6-chloropurine ribonucleoside, 6-chloropurine-9-riboside, 6-chloro-9-ribofuranosyl-9h-purine, 9h-purine, 6-chloro-9-ribofuranosyl, 6-chloropurineriboside, 6-chloro-9-beta-d-ribofuranosyl-9h-purine, 6-chloronebularine
PubChem CID 93003
IUPAC-Name (2R,3r,4s,5r)-2-(6-Chloropurin-9-yl)-5-(Hydroxymethyl)oxolan-3,4-Diol
SMILES OCC1OC(C(O)C1O)N1C=NC2=C(Cl)N=CN=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloropurine riboside
Schmelzpunkt 158°C to 162°C (decomposition)
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 40573
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (10.6mg/mL)
Formelmasse 286.67
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver