Learn More
6-Chlorindol, 99 %, Thermo Scientific™™ Artikelnummer.: 10245541
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
6-Chlorindol, 99 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 10245541 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10245541
Marke: Thermo Scientific Acros 331622500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 17422-33-2
Summenformel C8H6ClN
Molekulargewicht (g/mol) 151.59
MDL-Nummer MFCD00005681
InChI-Schlüssel YTYIMDRWPTUAHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloroindole, 1h-indole, 6-chloro, 6-chloro indole, 6-chloro-indole, 6-chlor-1h-indole, pubchem1669, 6-chloro-1-h-indole, #, ksc174m9p
PubChem CID 87111
ChEBI CHEBI:80918
IUPAC-Name 6-Chlor-1H-Indol
SMILES ClC1=CC=C2C=CNC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloroindole
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 88°C to 91°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 151.6
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Name des Produkts
6-Chlorindol, 99 %, Thermo Scientific™™ >