Learn More
6-Chlorimidazo-[2,1-b]-thiazol-5-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15438585
6-Chlorimidazo-[2,1-b]-thiazol-5-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438585
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15438585
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33683.06
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Benzoylthiophene sind allosterische Verstärker (AE) mit agonistischer Aktivität am A1-Adenosinrezeptor.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Wasser (0.26 g/l) (25 °C),
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150020-64-7
Summenformel C5H2Cl2N2O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 257.103
MDL-Nummer MFCD00205139
InChI-Schlüssel APRATEMYDZDYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-sulfonyl chloride, 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro-imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro, acmc-1c5af, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro-5-imidazo 2,1-b thiazolesulfonyl chloride, 6-chloro-imidazo 2, 1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride,6-chloro
PubChem CID 2799717
IUPAC-Name 6-Chlorimidazo[2,1-b][1,3]-Thiazol-5-Sulfonylchlorid
SMILES C1=CSC2=NC(=C(N21)S(=O)(=O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloroimidazo[2,1-b]thiazole-5-sulfonyl chloride
Schmelzpunkt 138°C to 140°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formelmasse 257.12
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
6-Chlorimidazo-[2,1-b]-thiazol-5-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >