Learn More
6-Chlorimidazo-[2,1-b][1,3]-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10311645
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
6-Chlorimidazo-[2,1-b][1,3]-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10311645
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10311645
Marke: Thermo Scientific Maybridge SPB05749DE
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 23576-81-0
Summenformel C5H3ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 158.603
MDL-Nummer MFCD00173802
InChI-Schlüssel WOZMDYAJHVHPMD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 721582
IUPAC-Name 6-Chlorimidazo-[2,1-b][1,3]Thiazol
SMILES C1=CSC2=NC(=CN21)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-chloroimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel C6H5CH2CH2NCS
Menge 5 g
Synonym 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole, 6-chloroimidazole 2,1-b 1,3 thiazole, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3-thiazoline, chloroimidazobthiazole, acmc-1cip3, 6-chloro-imidazo 2,1-b thiazole, imidazo 2,1-b thiazole,6-chloro, imidazo 2,1-b thiazole, 6-chloro, 6-chloro-4h-imidazo 2,1-b thiazole
Formelmasse 158.61
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
6-Chlorimidazo-[2,1-b][1,3]-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™ >