Learn More
6-Chlorimidazo-[1,2-a]-pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15456047
Verfügbar ab: 25-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
6-Chlorimidazo-[1,2-a]-pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456047
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15456047
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33234.06
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6188-25-6 | C7H5ClN2 | 152.581 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6188-25-6
Summenformel C7H5ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 152.581
MDL-Nummer MFCD05663807
InChI-Schlüssel XQEGYCZJSVFGEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloroimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro, chloroimidazoapyridine, 6-chloranylimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloroh-imidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloroimidazo 1 pound not2-a pyridineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2764328
IUPAC-Name 6-Chlorimidazo[1,2-a]Pyridin
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Schmelzpunkt 80°C to 82°C
Menge 5 g
Formelmasse 152.58
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10173653 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2024 Catalog NumberH33234.03,H33234.06
Chargennummer10173653 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH33234.03,H33234.06
Name des Produkts
6-Chlorimidazo-[1,2-a]-pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >