Learn More
6-Chlor-3-indolyl-beta-D-glucuronid-cyclohexylammoniumsalz, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11430167
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138182-20-4
Summenformel C14H13ClNO7
Molekulargewicht (g/mol) 342.71
MDL-Nummer MFCD00153940
InChI-Schlüssel UFBPRKNLSYGHJJ-BYNIDDHOSA-M
Synonym cyclohexanaminium 2s,3s,4s,5r,6s-6-6-chloro-1h-indol-3-yl oxy-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2h-pyran-2-carboxylate, salmon-glca, cyclohexylammonium ion 2s,3s,4s,5r,6s-6-6-chloro-1h-indol-3-yl oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylate, c14h14clno7.c6h13n, 6-chloro-3-indolyl b-d-glucuronide cyclohexyl, 6-chloro-3-indolyl beta-d-glucuronide cyclohexylammonium salt, 6-chloro-3-indoxyl-beta-d-glucuronic acid, cyclohexylammonium salt
PubChem CID 16211694
IUPAC-Name (2 S,3 S,4 S,5 R,6 S)-6-[(6 -chloro-1 H-indol-3-yl)oxy]-3,4,5 -trihydroxyoxan-2 -carbonsäure;Cyclohexanamin
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CNC3=CC(Cl)=CC=C23)O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronide cyclohexylammonium salt
Menge 50 mg
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Formelmasse 442.9
Reinheit (%) 98%