Learn More
6-Chlor-3(2H)-pyridazinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15478418
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
6-Chlor-3(2H)-pyridazinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478418
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15478418
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61837.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19064-67-6
Summenformel C4H3ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 130.531
MDL-Nummer MFCD00160460
InChI-Schlüssel YICPBKWYZXFJNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloropyridazin-3-ol, 6-chloro-3-hydroxypyridazine, 6-chloro-2h-pyridazin-3-one, 6-chloropyridazin-3 2h-one, 3-chloro-6-hydroxypyridazine, 3 2h-pyridazinone, 6-chloro, 6-chloro-3 2h-pyridazinone, 3-chloro-6-pyridazone, 3-hydroxy-6-chloropyridazine, 6-chloro-3-pyridazinol
PubChem CID 252828
IUPAC-Name 3-Chlor-1H-Pyridazin-6-on
SMILES C1=CC(=NNC1=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-3(2H)-pyridazinone
Menge 5 g
Formelmasse 130.53
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP15I027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberH61837.06
ChargennummerN07E007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH61837.06
Chargennummer81202681 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH61837.06
ChargennummerQ24F068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH61837.06
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
6-Chlor-3(2H)-pyridazinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >