Learn More
6-Chlor-2H-Chromen-3-Carbonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10140432
Verfügbar ab: 08-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
6-Chlor-2H-Chromen-3-Carbonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10140432
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Artikelnummer. 10140432
Marke: Thermo Scientific Maybridge RDR03724DA
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 306935-54-6
Summenformel C10H6Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 229.056
MDL-Nummer MFCD02091502
InChI-Schlüssel HGFGWTNRUGRBNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2h-1-benzopyran-3-carbonyl chloride, 2h-1-benzopyran-3-carbonylchloride, 6-chloro, 6-chloro-2h-1-benzopyran-3-carbonylchloride, 6-chloranyl-2h-chromene-3-carbonyl chlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2735716
IUPAC-Name 6-Chlor-2H-chromen-3-carbonylchlorid
SMILES C1C(=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Cl)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-2H-chromene-3-carbonyl chloride
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 1 g
Formelmasse 229.06
Reinheit (%) 95%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
6-Chlor-2H-Chromen-3-Carbonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™ >