Learn More
6-Chlor-2-benzoxazolethiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10581521
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
6-Chlor-2-benzoxazolethiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10581521 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10581521
Marke: Thermo Scientific Acros 297300050
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22876-20-6
Summenformel C7H4ClNOS
Molekulargewicht (g/mol) 185.63
MDL-Nummer MFCD01456482
InChI-Schlüssel HAASPZUBSZGCKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-1,3-benzoxazole-2-thiol, 6-chloro-2-mercaptobenzoxazole, 6-chloro-2-benzoxazolethiol, 6-chlorobenzo d oxazole-2-thiol, 2-mercapto-6-chlorobenzoxazole, 6-chlorobenzoxazole-2 3h-thione, 6-chlorobenzo d oxazole-2 3h-thione, 6-chloro-benzooxazole-2-thiol, pubchem8714, 6-chlorobenzoxazole-2-thiolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2119214
IUPAC-Name 6-Chlor-3H-1,3-Benzoxazol-2-Thion
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)OC(=S)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-2-benzoxazolethiol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 229.0°C to 232.0°C
Farbe Gelb bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in solutions of bases,soluble in ethanol
Formelmasse 185.63
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0190955 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2022 Catalog Number297300050,297300250
Name des Produkts
6-Chlor-2-benzoxazolethiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >