Learn More
6-Chlor-1-Hexin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10341223
Zum Warenkorb hinzufügen
6-Chlor-1-Hexin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10341223
5 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10341223
Marke: Thermo Scientific Acros 380810050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10297-06-0
Summenformel C6H9Cl
Molekulargewicht (g/mol) 116.59
MDL-Nummer MFCD00013697
InChI-Schlüssel ZUKOCGMVJUXIJA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 272001
IUPAC-Name 6-Chlorhex-1-yn
SMILES ClCCCCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-1-hexyne
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 0.9620g/mL
Siedepunkt 131°C
Flammpunkt 37°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH∽C(CH2)4Cl
Brechungsindex 1.4490 to 1.451
Menge 5 mL
Relative Dichte 0.962
Synonym 6-chloro-1-hexyne, 5-hexynechloride, 1-hexyne,6-chloro, 1-hexyne, 6-chloro, 5-hexynyl chloride, 1-chloro-5-hexyne, 6-chloro-hex-1-yne, acmc-1boe0, zukocgmvjuxija-uhfffaoysa
Formelmasse 116.59
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464073 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog Number380810250,380810050
ChargennummerA0402260 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number380810250,380810050
ChargennummerA0371272 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number380810250,380810050
ChargennummerA0398519 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number380810250,380810050
ChargennummerA0405936 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number380810250,380810050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Chloro-1-hexyne
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
6-Chlor-1-Hexin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >