Learn More
6-Brompyrazol-[1,5-a]-pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15466727
Verfügbar ab: 23-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
6-Brompyrazol-[1,5-a]-pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466727
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 15466727
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33855.03
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 705263-10-1 | C6H4BrN3 | 198.02 g/mol
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine is a reactant in the synthesis of LDN-212854, a selective and potent inhibitor of the BMP type I receptor kinases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Brompyrazol[1,5-a]pyrimidin ist ein Reaktionsmittel bei der Synthese von LDN-212854, einem selektiven und potenten Inhibitor der BMP Typ I-Rezeptorkinasen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 705263-10-1
Summenformel C6H4BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 198.02
MDL-Nummer MFCD09832894
InChI-Schlüssel VDHTXLUCUNPVLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromopyrazolo 1,5-a pyrimidine, 6-bromo-pyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine, 6-bromo, pubchem15248, acmc-209of0
PubChem CID 22236701
IUPAC-Name 6-Brompyrazolo[1,5-a]Pyrimidin
SMILES BrC1=CN2N=CC=C2N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Schmelzpunkt 122°C to 124°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 198.02
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10227160 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2024 ArtikelnummerH33855.06,H33855.03
Chargennummer10170244 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerH33855.06,H33855.03
Chargennummer10227160 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerH33855.06,H33855.03
ChargennummerX18E015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerH33855.06,H33855.03
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Name des Produkts
6-Brompyrazol-[1,5-a]-pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >