Learn More
6-Bromimidazo-[1,2-a]-pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used in organic syntheses and as pharmaceutical intermediates. The best results were obtained with lactams that could be introduced on the 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine. 1,2-dihydro-5-imidazo [1,2-a]pyridin-6-yl-6-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile hydrochloride monohydrate 6 was synthesized in 5 steps from 6-bromoimidazo[1,2-a] pyridine using [2- 14 C] cyanoacetamide as the source of the radiolabel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird in organischen Synthesen und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Die besten Ergebnisse wurden mit Lactamen erzielt, die auf dem 6-Bromimidazo[1,2-a]pyridin eingeführt werden konnten. 1,2-Dihydro-5-imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl-6-methyl-2-oxo-3-pyridincarbonitrilhydrochloridmonohydrat6 wurde in 5 Schritten aus 6-Bromimidazo[1,2-a]pyridin synthetisiert, wobei [2-14C]Cyanoacetamid als Quelle der Radiomarkierung verwendet wurde.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine |
Schmelzpunkt | 78°C to 80°C |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | slightly soluble in water. |
Formelmasse | 197.03 |
Reinheit (%) | 98% |