Learn More
6-Bromchromon-2-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
92.40 CHF - 277.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 51484-06-1 |
---|---|
Summenformel | C10H5BrO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 269.05 |
MDL-Nummer | MFCD01242619 |
InChI-Schlüssel | QSBZDBNPXSVVHH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 6-bromochromone-2-carboxylic acid, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid, 6-bromo-4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, acmc-20alzt, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylicacid, 6-bromochromone-2-carboxylicacid, 6-brornochrornone-2-carboxylic acid |
PubChem CID | 688867 |
IUPAC-Name | 6-Brom-4-Oxochromen-2-carbonsäure |
SMILES | OC(=O)C1=CC(=O)C2=CC(Br)=CC=C2O1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15424677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32009.06 |
5 g | N/A | ||||||
15434677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32009.14 |
25 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
51484-06-1 | |
269.05 | |
QSBZDBNPXSVVHH-UHFFFAOYSA-N | |
688867 | |
OC(=O)C1=CC(=O)C2=CC(Br)=CC=C2O1 |
C10H5BrO4 | |
MFCD01242619 | |
6-bromochromone-2-carboxylic acid, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid, 6-bromo-4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, acmc-20alzt, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylicacid, 6-bromochromone-2-carboxylicacid, 6-brornochrornone-2-carboxylic acid | |
6-Brom-4-Oxochromen-2-carbonsäure |
Spezifikation
6-Bromochromone-2-carboxylic acid | |
265°C | |
MFCD01242619 | |
QSBZDBNPXSVVHH-UHFFFAOYSA-N | |
6-Brom-4-Oxochromen-2-carbonsäure | |
688867 | |
97% |
51484-06-1 | |
C10H5BrO4 | |
6-bromochromone-2-carboxylic acid, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid, 6-bromo-4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, acmc-20alzt, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylicacid, 6-bromochromone-2-carboxylicacid, 6-brornochrornone-2-carboxylic acid | |
OC(=O)C1=CC(=O)C2=CC(Br)=CC=C2O1 | |
269.05 | |
269.05 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen