Learn More
6-Brom-7-fluor-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-on, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476936
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 355423-58-4
Summenformel C8H5BrFNO2
Molekulargewicht (g/mol) 246.04
MDL-Nummer MFCD20441932
InChI-Schlüssel AVHJMSMGASUDIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-7-fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, 6-bromo-7-fluoro-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-bromo-7-fluoro, acmc-209ihm, 6-bromo-7-fluoro-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 6-bromo-7-fluoro-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one
PubChem CID 23574320
IUPAC-Name 6-Brom-7-Fluor-4H-1,4-Benzoxazin-3-on
SMILES FC1=C(Br)C=C2NC(=O)COC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-7-fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
Menge 1 g
Formelmasse 246.03
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest
Name des Produkts
6-Brom-7-fluor-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-on, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >