Learn More
6-Brom-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-on, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11471730
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
6-Brom-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-on, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471730
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11471730
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27493.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 24036-52-0 | C8H6BrNO2 | 228.045 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24036-52-0
Summenformel C8H6BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 228.045
MDL-Nummer MFCD00461173
InChI-Schlüssel UQCFMEFQBSYDHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-bromo-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 6-bromo-3-oxo-4h-benzo 1,4 oxazine, 6-bromo-1,4-benzoxazin-3-one, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-bromo, 6-bromo-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, 6-bromo-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, pubchem16746
PubChem CID 16218142
IUPAC-Name 6-Brom-4H-1,4-Benzoxazin-3-on
SMILES C1C(=O)NC2=C(O1)C=CC(=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Schmelzpunkt 220°C to 225°C
Menge 10 g
Formelmasse 228.04
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10168711 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2023 ArtikelnummerH27493.09,H27493.03
Chargennummer10153548 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerH27493.09,H27493.03
Chargennummer10165453 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerH27493.09,H27493.03
ChargennummerA20U017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerH27493.09,H27493.03
Chargennummer10141607 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerH27493.09,H27493.03
Name des Produkts
6-Brom-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-on, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >