Learn More
6-Brom-1,3-benzoxazol-2(3h)-on, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10567094
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
6-Brom-1,3-benzoxazol-2(3h)-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10567094
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10567094
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC75710DA
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 19932-85-5
Summenformel C7H4BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 214.02
MDL-Nummer MFCD00694727
InChI-Schlüssel DDNKJFBQMQOIKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-bromo-2-benzoxazolinone, 6-bromo-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolinone, 6-bromo, 6-bromobenzoxazolinone, 2 3h-benzoxazolone, 6-bromo, 6-bromo-2 3h-benzoxazolone, cincreasin, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-bromobenzoxazol-2 3h-oneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 29859
ChEBI CHEBI:77861
IUPAC-Name 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one
SMILES BrC1=CC=C2NC(=O)OC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-1, 3-benzoxazol-2(3h)-one
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 214.02
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
6-Brom-1,3-benzoxazol-2(3h)-on, 97 %, Thermo Scientific™ >