Learn More
Sartorius Microsart™ 6-Wege-Verteiler mit Trichtern
Der Filterständer wurde zur Verwendung für viele unterschiedliche Anwendungen entwickelt.
Marke: Sartorius 168M6-SS500
5533.78 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 100 % Edelstahl für minimalen Reinigungsaufwand
- Ohne Zerlegen vollständig autoklavierbar
- Sterile Belüftung bei sicherheitskritischen Anwendungen
- Geringeres Risiko von Sekundärkontaminationen
- Schnellkupplungsadapter zum schnellen Anschließen von Schläuchen und 2 Verteilern
- Niedrige Arbeitshöhe für ergonomisches Arbeiten in laminarer Strömung
- Präzise Erkennung und Quantifizierung von Mikroorganismen in flüssigen Proben
- Optimal für Flüssigkeitstests
- Liefert zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse.
Spezifikation
Reusable | |
Edelstahl | |
500-ml-Edelstahltrichter | |
Manifold | |
924 mm | |
120 mm |
Manifold | |
Non-sterile | |
1 | |
500 mL | |
98 mm |
Videos
-
Sartorius Microsart Manifold Adaptable To Your Needs NKS Beer
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
64Stunden
1Minuten
55Sekunden
1Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
23Stunden
1Minuten
55Sekunden
1