Learn More
Sartorius Microsart™ 6-Wege-Verteiler mit Trichtern
Der Filterständer wurde zur Verwendung für viele unterschiedliche Anwendungen entwickelt.
Marke:  Sartorius 168M6-SS100
5323.07 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16458203
  • 7775.00 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • 100 % Edelstahl für minimalen Reinigungsaufwand
  • Ohne Zerlegen vollständig autoklavierbar
  • Sterile Belüftung bei sicherheitskritischen Anwendungen
  • Geringeres Risiko von Sekundärkontaminationen
  • Schnellkupplungsadapter zum schnellen Anschließen von Schläuchen und 2 Verteilern
  • Niedrige Arbeitshöhe für ergonomisches Arbeiten in laminarer Strömung
  • Präzise Erkennung und Quantifizierung von Mikroorganismen in flüssigen Proben
  • Optimal für Flüssigkeitstests
  • Liefert zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reusable
Edelstahl
100-ml-Edelstahltrichter
Manifold
924 mm
120 mm
Manifold
Non-sterile
1
100 mL
98 mm
Videos
  • Sartorius Microsart Manifold Adaptable To Your Needs NKS Beer
    Sartorius Microsart Manifold Adaptable To Your Needs NKS Beer
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Sartorius Microsart Manifold Adaptable To Your Needs NKS Beer
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Sartorius Microsart™ 6-Wege-Verteiler mit Trichtern > Im Lieferumfang enthalten: 100-ml-Edelstahltrichter