Learn More
Tocris Bioscience™ 6-Bnz-cAMP sodium salt
Cell permeable cAMP analog
Marke: Tocris Bioscience™ 5255/1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
6-Bnz-cAMP sodium salt is a cell permeable cAMP analog; selectively activates cAMP-dependent PKA but not Epac signaling pathways. Acts synergistically with 8-CPT-2Me-cAMP (Cat. No. 1645) to inhibit vascular smooth muscle cell proliferation.
Spezifikation
98% | |
1135306-29-4 | |
1 mg | |
M.W. (Observed): 455.29 |
N-Benzoyladenosine cyclic 3 ',5 '-(hydrogen phosphate) monosodium salt | |
-20 °C | |
6-Bnz-cAMP sodium salt | |
6-Bnz-cAMP sodium salt |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ 6-Bnz-cAMP sodium salt > 1mg
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur