Learn More
6-(Benzylamino)pyridin-3-Boronsäurepinacolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15417695
Verfügbar ab: 15-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
6-(Benzylamino)pyridin-3-Boronsäurepinacolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417695
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 15417695
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27463.MD
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 1073354-27-4 | C18H23BN2O2 | 310.204 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1073354-27-4
Summenformel C18H23BN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 310.204
MDL-Nummer MFCD06798270
InChI-Schlüssel BWIHFPRFKBKWMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-benzylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, n-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, n-benzyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, amtb753, 6-benzylamino pyridine-3-boronicacidpinacolester, 2-benzylamino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, n-phenylmethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, n-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, n-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 2-pyridinamine, n-phenylmethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-ylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 44755164
IUPAC-Name N-Benzyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amin
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)NCC3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(Benzylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 135°C to 138°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 310.2
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10149904 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog NumberH27463.03,H27463.MD
Chargennummer10149257 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27463.03,H27463.MD
Chargennummer10149904 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27463.03,H27463.MD
Name des Produkts
6-(Benzylamino)pyridin-3-Boronsäurepinacolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >