Learn More
6-Benzyladenin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11427666
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
6-Benzyladenin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427666
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11427666
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14678.06
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Inhibitor of respiratory kinase in plants. Increases post-harvest life of green vegetables6-Benzyladenine is a plant growth regulator used to stimulate growth in apples, melons, oranges, roses, pears, sweet cherries and white pine trees. It is also used to establish and screen the optimal rapid propagation technology of S. tonkinensis by orthogonal test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hemmer der Atmungskinase bei Pflanzen. Erhöht die Lebensdauer von grünem Gemüse nach der Ernte6-Benzyladenin ist ein Wachstumsregler für Pflanzen, der das Wachstum von Äpfeln, Melonen, Orangen, Rosen, Birnen, Süßkirschen und weißen Pinien stimuliert. Wird auch verwendet, um die optimale schnelle Vermehrungstechnologie von S. tonkinensis durch orthogonale Tests zu etablieren und zu überwachen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol und Aceton. Schwer löslich in Ethylacetat und Dichlormethan und Toluol. Unlöslich in n-Hexan.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1214-39-7
Summenformel C12H11N5
Molekulargewicht (g/mol) 225.26
MDL-Nummer MFCD00005572
InChI-Schlüssel NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-benzylaminopurine, benzyladenine, n6-benzyladenine, n-benzyladenine, n-benzyl-9h-purin-6-amine, 6-benzyladenine, 6-benzylamino purine, cytokinin b, adenine, n-benzyl, 6-bap
PubChem CID 62389
ChEBI CHEBI:29022
IUPAC-Name N-Benzyl-7H-purin-6-amin
SMILES C(NC1=C2NC=NC2=NC=N1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Benzyladenine
Schmelzpunkt 229°C to 233°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 5 g
Beilstein 19406
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol and acetone. Slightly soluble in ethyl acetate and dichloromethane and toluene. Insoluble in n-hexane.
Formelmasse 225.26
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Benzyladenine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 6-Benzyladenine
Name des Produkts
6-Benzyladenin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >