Learn More
6-Azabicyclo-[3.2.0]-heptan-7-on, 98 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Azabicyclo[3.2.0]heptan-7-one |
Namenshinweis | 98% |
CAS | 22031-52-3 |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 45.0°C to 50.0°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Elementanalytik | 97.5% min. |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0301701 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 6-Azabicyclo¢3.2.0!heptan-7-one
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
6-Azabicyclo-[3.2.0]-heptan-7-on, 98 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur