Learn More
6-Aza-2-thiothymin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11482207
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
6-Aza-2-thiothymin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482207
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11482207
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14167.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 615-76-9 | C4H5N3OS | 143.164 g/mol
6-Aza-2-thiothymine is used in MALDI analysis of acidic glycans in negative ion mode. It is also called as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Aza-2-thiothymin wird bei der MALDI-Analyse saurer Glykane im negativen Ionenmodus verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt bezeichnet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise) und Ameisensäure (5 %).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-76-9
Summenformel C4H5N3OS
Molekulargewicht (g/mol) 143.164
MDL-Nummer MFCD00006458
InChI-Schlüssel NKOPQOSBROLOFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aza-2-thiothymine, 2-thio-6-azathymine, 6-azathiothymine, 6-methyl-3-thioxo-3,4-dihydro-1,2,4-triazin-5 2h-one, 3-mercapto-6-methyl-1,2,4-triazin-5 2h-one, 1,2,4-triazin-5 2h-one, 3,4-dihydro-6-methyl-3-thioxo, 3-mercapto-6-methyl-as-triazin-5-ol, as-triazin-5-ol, 3-mercapto-6-methyl, 6-methyl-3-sulfanyl-1,2,4-triazin-5-ol, 3,4-dihydro-6-methyl-3-thioxo-1,2,4-triazin-5 2h-one
PubChem CID 1263666
IUPAC-Name 6-Methyl-3-Sulfanyliden-2H-1,2,4-Triazin-5-on
SMILES CC1=NNC(=S)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Aza-2-thiothymine
Schmelzpunkt 218°C to 221°C
Menge 5 g
Beilstein 4861
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly),and formic acid (5 %).
Formelmasse 143.17
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10242357 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/07/2022 ArtikelnummerA14167.06,A14167.22,A14167.14
ChargennummerP03I025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 ArtikelnummerA14167.06,A14167.22,A14167.14
Chargennummer10236478 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA14167.06,A14167.22,A14167.14
ChargennummerW02G006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA14167.06,A14167.22,A14167.14
ChargennummerM16G037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA14167.06,A14167.22,A14167.14
Name des Produkts
6-Aza-2-thiothymin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >