Learn More
(6-Amino-3-pyridinyl)-methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (6-Amino-3-pyridinyl)methanol |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 5 g |
Synonym | 6-aminopyridin-3-yl methanol, 6-amino-3-pyridinyl methanol, 6-amino-3-pyridinemethanol, 2-amino-5-hydroxymethylpyridine, 6-amino-pyridin-3-yl-methanol, 2-amino-5-hydroxymethyl pyridine, 2-amino-5-pyridinemethanol, 3-pyridinemethanol, 6-amino, 3-pyridinemethanol,6-amino, 6-amino-3-hydroxymethylpyridine |
Formelmasse | 124.14 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(6-Amino-3-pyridinyl)-methanol, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur