Learn More
(6-Amino-3-pyridinyl)-methanol, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10094962
Verfügbar ab: 12-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(6-Amino-3-pyridinyl)-methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10094962
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10094962
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO07396CB
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 113293-71-3
Summenformel C6H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 124.143
InChI-Schlüssel TXPRFSOGPYITOT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794829
IUPAC-Name (6-Aminopyrid-3-yl)methanol
SMILES C1=CC(=NC=C1CO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (6-Amino-3-pyridinyl)methanol
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Synonym 6-aminopyridin-3-yl methanol, 6-amino-3-pyridinyl methanol, 6-amino-3-pyridinemethanol, 2-amino-5-hydroxymethylpyridine, 6-amino-pyridin-3-yl-methanol, 2-amino-5-hydroxymethyl pyridine, 2-amino-5-pyridinemethanol, 3-pyridinemethanol, 6-amino, 3-pyridinemethanol,6-amino, 6-amino-3-hydroxymethylpyridine
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(6-Amino-3-pyridinyl)-methanol, 97 %, Thermo Scientific™ >