Learn More
6-Amino-3-methyl-1,3-benzoxazol-2 (3 H)-on, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 99584-10-8 | C8H8N2O2 | 164.16 g/mol
168.00 CHF - 668.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 99584-10-8 |
---|---|
Summenformel | C8H8N2O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 164.16 |
MDL-Nummer | MFCD07801206 |
InChI-Schlüssel | FPNLXQSOWBNXCN-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 6-amino-3-methyl-3h-benzooxazol-2-one, 6-amino-3-methyl-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 6-amino-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-amino-3-methyl-3-hydrobenzoxazol-2-one, 6-amino-3-methylbenzoxazol-2-one, 2 3h-benzoxazolone, 6-amino-3-methyl, 6-amino-3-methylbenzo d oxazol-2 3h-oneMehr anzeigen |
PubChem CID | 6486006 |
IUPAC-Name | 6-amino-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one |
SMILES | CN1C(=O)OC2=CC(N)=CC=C12 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10853001
|
Thermo Scientific Acros
433470010 |
1 g |
168.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10240750
|
Thermo Scientific Acros
433470050 |
5 g |
668.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
99584-10-8 | |
164.16 | |
FPNLXQSOWBNXCN-UHFFFAOYSA-N | |
6486006 | |
CN1C(=O)OC2=CC(N)=CC=C12 |
C8H8N2O2 | |
MFCD07801206 | |
6-amino-3-methyl-3h-benzooxazol-2-one, 6-amino-3-methyl-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 6-amino-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-amino-3-methyl-3-hydrobenzoxazol-2-one, 6-amino-3-methylbenzoxazol-2-one, 2 3h-benzoxazolone, 6-amino-3-methyl, 6-amino-3-methylbenzo d oxazol-2 3h-oneMehr anzeigen | |
6-amino-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one |
Spezifikation
6-Amino-3-methyl-1, 3-benzoxazol-2(3H)-one | |
88.0 | |
148°C to 151°C | |
Echt | |
Glasflasche | |
MFCD07801206 | |
FPNLXQSOWBNXCN-UHFFFAOYSA-N | |
6-amino-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one | |
6486006 | |
90% |
99584-10-8 | |
100.0 | |
Gelbbraun | |
88% min. (HPLC) | |
C8H8N2O2 | |
6-amino-3-methyl-3h-benzooxazol-2-one, 6-amino-3-methyl-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 6-amino-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-amino-3-methyl-3-hydrobenzoxazol-2-one, 6-amino-3-methylbenzoxazol-2-one, 2 3h-benzoxazolone, 6-amino-3-methyl, 6-amino-3-methylbenzo d oxazol-2 3h-one | |
CN1C(=O)OC2=CC(N)=CC=C12 | |
164.16 | |
164.17 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
BEI
GHS-Signalwort: Warnhinweis
- 6-Amino-3-methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.