Learn More
6-Acetyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-on, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Acetyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one |
Schmelzpunkt | 193°C to 199°C |
Menge | 25 g |
Synonym | 6-acetyl-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-acetyl-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-acetyl, 6-acetyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, acmc-1co8k, 6-acetyl-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 6-acetyl-2h-1,4-benzoxazine-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one,6-acetyl, 6-acetyl-2h-1,4-benzoxazin-3 4 h-one |
Formelmasse | 191.19 |
Reinheit (%) | 98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
6-Acetyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-on, 98 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur