Learn More
6,8-Dibromimidazo-[1,2-a]-pyrazin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is an Intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es ist ein Zwischenprodukt in organischen Synthesen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 4 °C. Nicht verträglich mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 276.92 |
Reinheit (%) | 95% |