Learn More
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisochinolin Hydrochlorid Hydrat, ≥ 99 %, Thermo Scientific™™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6, 7-Dimethoxy-3, 4-dihydroisoquinoline hydrochloride hydrate |
Schmelzpunkt | 198,0 bis 202,0 °C |
Farbe | Gelb |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
IUPAC-Name | 6,7-Dimethoxy-3,4-Dihydroisochinolin;Hydrochlorid |
Formelmasse | 227.69 |
Reinheit (%) | ≥99% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride hydrate
Name des Produkts
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisochinolin Hydrochlorid Hydrat, ≥ 99 %, Thermo Scientific™™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur