Learn More
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisochinolin Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride |
Schmelzpunkt | 198°C to 202°C |
Farbe | Gelb |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 25 g |
Beilstein | 3712033 |
Formelmasse | 227.69 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Fest |
Name des Produkts
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisochinolin Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur