Learn More
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisochinolin Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468716
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 20232-39-7 | C11H14ClNO2 | 227.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20232-39-7
Summenformel C11H14ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 227.69
MDL-Nummer MFCD11099370
InChI-Schlüssel PQXVEYYRJHMTEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hcl, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline, hcl, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline, chloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-isoquinoline hydrochloride, pubchem17358, ksc496s5h, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxyisoquinoline hydrochloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydro-chloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolinehydrochloridehydrate
PubChem CID 2724664
IUPAC-Name 6,7-Dimethoxy-3,4-Dihydroisochinolin;Hydrochlorid
SMILES Cl.COC1=CC2=C(C=NCC2)C=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride
Schmelzpunkt 198°C to 202°C
Farbe Gelb
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 3712033
Formelmasse 227.69
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest
Name des Produkts
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisochinolin Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >