Learn More
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisochinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15491029
Verfügbar ab: 26-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisochinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15491029
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15491029
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64018.03
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3382-18-1
Summenformel C11H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 191.23
MDL-Nummer MFCD00266748
InChI-Schlüssel NSLJVQUDZCZJLK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 30058
IUPAC-Name 6,7-Dimethoxy-3,4-Dihydroisochinolin
SMILES COC1=CC2=C(C=NCC2)C=C1OC
Specifications
Chemischer Name oder Material 6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline
Schmelzpunkt 39°C to 40°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 155°C to 161°C (1 mmHg)
Brechungsindex 1.593
Menge 1 g
Beilstein 138269
Synonym 6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-isoquinoline, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxyisoquinoline, isoquinoline, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy, pubchem12828, ksc571e8h, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-isoquinoline, isoquinoline,3,4-dihydro-6,7-dimethoxy, isoquinoline, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-, hydrochloride 1:1
Formelmasse 191.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer81500154 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberH64018.06,H64018.03,H64018.MD
Chargennummer81400033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberH64018.06,H64018.03,H64018.MD
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisochinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >