Learn More
6,7-Dimethoxy-1-methyl-3,4-dihydroisoquinoline, 97%, Maybridge Artikelnummer.: 10557893
6,7-Dimethoxy-1-methyl-3,4-dihydroisoquinoline, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10557893
1g
Click to view available options
1g
Artikelnummer. 10557893
Marke: Thermo Scientific Maybridge BTB04055DA
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6, 7-Dimethoxy-1-methyl-3, 4-dihydroisoquinoline
CAS 4721-98-6
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C12H15NO2
Menge 1 g
Synonym 1-methyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline, isoquinoline, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-1-methyl, 6,7-dimethoxy-1-methyl-3,4-dihydro-isoquinoline, dehydrosalsolidine, maybridge1_001068, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-1-methylisoquinoline, vasuqtgzapzkfk-uhfffaoysa, 1-methyl-3,4-dihydro-6,7-dimethoxyisoquinoline, 1-methyl-6?7-dimethoxy-3?4-dihydroisoquinoline, #
InChI-Schlüssel VASUQTGZAPZKFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NCCC2=CC(=C(C=C12)OC)OC
IUPAC-Name 6,7-Dimethoxy-1-Methyl-3,4-Dihydroisochinolin
Molekulargewicht (g/mol) 205.257
PubChem CID 22652
Formelmasse 205.26
Name des Produkts
6,7-Dimethoxy-1-methyl-3,4-dihydroisoquinoline, 97%, Maybridge >