Learn More
6,7-Dihydroxy-3,4-dihydroisochinolin, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10257550 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6, 7-Dihydroxy-3, 4-dihydroisoquinoline
Namenshinweis 98%
CAS 4602-83-9
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 244.0°C to 248.0°C
Farbe Braun bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H9NO2
MDL-Nummer MFCD00143490
Menge 1 g
Synonym 3,4-dihydroisoquinoline-6,7-diol, 6,7-dihydroxy-3,4-dihydroisoquinoline, 6,7-isoquinolinediol, 3,4-dihydro
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in hot methanol,soluble in hot chloroform-methanol (1:1)
InChI-Schlüssel WQFVTSPRATYMNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNC=C2C1=CC(=O)C(=C2)O
IUPAC-Name 7-Hydroxy-3,4-Dihydro-2H-Isochinolin-6-on
Molekulargewicht (g/mol) 163.18
PubChem CID 5922170
Formelmasse 163.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6,7-Dihydroxy-3,4-dihydroisoquinoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
6,7-Dihydroxy-3,4-dihydroisochinolin, 98 %, ACROS Organics™ >