Learn More
6,7-Dihydro-5H-Pyrrolo-[3,4-d]-Pyrimidin-Dihydrochlorid, 95 %, Acros Organics™ Artikelnummer.: 15312052
6,7-Dihydro-5H-Pyrrolo-[3,4-d]-Pyrimidin-Dihydrochlorid, 95 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15312052 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15312052
Marke: Thermo Scientific Acros 454212500
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 157327-51-0
Summenformel C6H7N3·2ClH
Molekulargewicht (g/mol) 194.06
InChI-Schlüssel VGQSNQPVXPPLEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine dihydrochloride, 5h,6h,7h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine dihydrochloride, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine 2hcl, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo-3,4-d-pyrimidine dihydrochloride, 4-d pyrimidine hydrochloride, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidinedihydrochloride, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine dihydrochl, 5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine,6,7-dihydro-, hydrochloride, 5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine,6,7-dihydro-,dihydrochloride, 5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine, 6,7-dihydro-, hydrochloride 1:2
PubChem CID 44182365
IUPAC-Name 6,7-Dihydro-5H-Pyrrolo[3,4-d]Pyrimidin;Dihydrochlorid
SMILES C1C2=CN=CN=C2CN1.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine dihydrochloride
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (Argentometry)
Menge 250 mg
Formelmasse 194.06
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6,7-Dihydro-5H-pyrrolo¢3,4-d!pyrimidine dihydrochloride, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
6,7-Dihydro-5H-Pyrrolo-[3,4-d]-Pyrimidin-Dihydrochlorid, 95 %, Acros Organics™ >