Learn More
6,7-Dihydro-5-H-Cyclopenta-4,5-Thieno[2,3-d]Pyrimidin-4-Thiol, 96 %, Alfa Aesar™ Artikelnummer.: 15438875
6,7-Dihydro-5-H-Cyclopenta-4,5-Thieno[2,3-d]Pyrimidin-4-Thiol, 96 %, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 15438875
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15438875
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34307.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 306281-11-8
Summenformel C9H8N2S2
Molekulargewicht (g/mol) 208.30
MDL-Nummer MFCD03655038
InChI-Schlüssel UZIFVIYMKOHMQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydro-1h-8-thia-5,7-diaza-cyclopenta a indene-4-thiol, 6,7-dihydro-5h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine-4-thiol, 1,2,3,5-tetrahydro-8-thia-5,7-diaza-cyclopenta a indene-4-thione, 3,5,6,7-tetrahydro-4h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine-4-thione, 4h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine-4-thione,3,5,6,7-tetrahydro, 7-thia-9,11-diazatricyclo 6.4.0.0 2 ,? dodeca-1 8 ,2 6 ,9-triene-12-thione, 7-thia-9,11-diazatricyclo 6.4.0.0 2 ,? dodeca-1 12 ,2 6 ,8,10-tetraene-12-thiol, cbmicro_026842, 5,6,7-trihydrocyclopenta 1,2-d pyrimidino 4,5-b thiophene-4-thiol, 6,7-dihydro-5h-cyclopenta-4,5-thieno 2,3-d pyrimidine-4-thiolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1581245
SMILES S=C1NC=NC2=C1C1=C(CCC1)S2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6,7-Dihydro-5H-cyclopenta-4,5-thieno[2,3-d]pyrimidine-4-thiol
Schmelzpunkt 251°C to 254°C
Menge 250 mg
IUPAC-Name 7-Thia-9,11-diazatricyclo[6.4.0.0²,⁶]dodeca-1(8),2(6),9-trien-12-thion
Formelmasse 208.31
Reinheit (%) 96%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10168775 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
6,7-Dihydro-5-H-Cyclopenta-4,5-Thieno[2,3-d]Pyrimidin-4-Thiol, 96 %, Alfa Aesar™ >