Learn More
(6,7-Dihydro-4H-thien[3,2-c]pyran-4-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10193864
(6,7-Dihydro-4H-thien[3,2-c]pyran-4-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10193864
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10193864
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC61114DA
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 63932-26-3
Summenformel C8H11NOS
Molekulargewicht (g/mol) 169.242
MDL-Nummer MFCD08690319
InChI-Schlüssel NMVKUIFBCHQTHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4h,6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-ylmethanamine, 6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl methylamine, 4h-thieno 3,2-c pyran-4-methanamine,6,7-dihydro, 6,7-dihydro-4h-thieno-3,2-c pyran-4-ylmethyl amine, 6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl methanamine, 1-4h,6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-yl methanamine, 4h,6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-yl methanamine, 6,7-dihydro-4h-thiopheno 3,2-c pyran-4-ylmethylamine, 1-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl methanamine
PubChem CID 12225896
IUPAC-Name 6,7-Dihydro-4H-Thieno[3,2-c]Pyran-4-ylmethanamin
SMILES C1COC(C2=C1SC=C2)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (6, 7-Dihydro-4H-thieno[3, 2-c]pyran-4-yl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 169.25
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(6,7-Dihydro-4H-thien[3,2-c]pyran-4-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™ >