Learn More
Univet™ 5X7 Goggles with Anti-scratch Coating and UV400 Protection
Click to view available options
:
5X7 Goggles with Anti-scratch Coating and UV400 Protection; Frame Material: PVC
Beschreibung
- Temples with rubber terminals and tilting movement
- SoftPad technology
- Temples adjustable in length
- Integrated side shields
Spezifikation
Spezifikation
Form | Rectangular |
Linsenbeschichtung | Kratzfest |
Linsenfärbung | None |
Produkttyp | Over-the-Glasses Safety Glasses |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | PVC |
UV-Schutz | UV400. |
Frame Type | Standard |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Univet™ 5X7 Goggles with Anti-scratch Coating and UV400 Protection >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur