Learn More
Invitrogen™ Platinum™ II Green PCR-Puffer(5X)
Invitrogen™ 5X Platinum II Green PCR-Puffer für schnelle und einfache PCR
Marke:  Invitrogen™ 14966123
102.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
109.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16697075
  • 142.00 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 4 x 1,25 ml 5X  Platinum II Green PCR-Puffer
Beschreibung
Beschreibung
Invitrogen Platinum II Green PCR Buffer is an innovative buffer optimized for use with Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase. Due to its unique composition, the annealing temperature is 60°C for most primer pairs designed following the general design rules. Isostabilizing molecules in the buffer increase primer–template duplex stability during the annealing step and contribute to enhanced specificity without the need to optimize annealing temperature for each primer pair.
Invitrogen™ Platinum™ Taq II Hot-Start-DNA-Polymerase wurde für das universelle Primer-Hybridisieren und schnelle, einfache PCR mit seiner einzigartigen Kombination aus innovativem Puffer, leistungsstarkem Taq und führender Heißstarttechnologie entwickelt.
  • Innovativer Puffer — ermöglicht ein universelles Primer-Hybridisierungsprotokoll durch isostabilisierende Primer-Template-Duplexstrukturen
  • Spezielles Taq — bietet schnelles Cycling und Toleranz gegenüber gängigen Inhibitoren
  • Platin-Heißstart-Technologie — gewährleistet eine überragende Spezifität, Empfindlichkeit und Ausbeute und ermöglicht die Einrichtung von Reaktionen bei Raumtemperatur
  • Optionaler grüner Puffer — reduziert Pipettierfehler bei direkter Gelbeladung
Anwendungen:
  • Genotypisierung
  • PCR mit hohem Durchsatz
  • GC-reiche Templates
  • Schnelle PCR
  • Amplifikation von Proben mit suboptimaler Reinheit
  • Direkte PCR mit Blut
  • PCR mit DNA, die aus FFPE-Proben extrahiert wurde
  • Kolonie-PCR
  • PCR aus bakteriellen 16S-rRNA-Genen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5X Platinum II Green PCR-Puffer, 4 x 1,25 ml
Bei -20 °C in einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät lagern.
Platinum II Taq Hot-Start DNA-Polymerase
PCR Buffer
5X
Tube
Schnell
5 mL
4 × 1,5 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Invitrogen™ Platinum™ II Green PCR-Puffer(5X) > 5X Platinum™ II Green PCR-Puffer
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Nur für Forschungszwecke.