Learn More
5X Kinase Buffer A
5X Kinase-Puffer A
298.00 CHF - 1054.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 5X |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharma und Biopharma; Protein-Assays und -analysen |
Versandbedingung | Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis |
Produkttyp | Kinase-Puffer A |
Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10013013
|
Invitrogen
PV3189 |
4 ml |
298.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11300972
|
Invitrogen
PV6135 |
100 ml |
1054.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Der 5X Kinase-Puffer A ist ein konzentrierter allgemeiner Kinase-Assay-Puffer, der mit einer Vielzahl von Assay-Technologien wie LanthaScreen™-, Adapta™- und Z’-LYTE™-Assays verwendet werden kann.Gebrauchsfertig und validiert mit LanthaScreen™-, Adapta™- und Z’LYTE™-Assays
Einfaches Screening auf Kinase-Ziele mithilfe einer Invitrogen™-Plattform
Weitere Informationen zu den Kinase-Assays, die mit unserem 5X Kinase-Puffer A verwendet werden können, finden Sie unter den folgenden Links:
LanthaScreen™ Eu Binding Assay
LanthaScreen™ Activity Assay
Adapta™ Universal Kinase Assay
Z´-LYTE™ Kinase Assay Kits
Platz im Tiefkühlgerät sparen
Der 5X Kinase Buffer kann bei Raumtemperatur gelagert werden, wodurch Sie Zeit und wertvollen Platz im Tiefkühlgerät sparen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
Spezifikation
5X | |
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis | |
Flüssig |
Pharma und Biopharma; Protein-Assays und -analysen | |
Kinase-Puffer A |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5X Kinase Buffer A