Learn More
Greiner Bio-One 5 ml-immunologieröhrchen aus Polyethylen
Geeignet zum Bestimmen von Hormonspiegeln.
Marke:  Greiner Bio-One 115301
Artikelnummer. 10135011
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Geringe Adsorption
  • Durchm. x Höhe: 12 x 75 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bestimmung der Hormonspiegel
Immuno Röhrchen
75 mm
5 ml
Polyethylen
Geringe Adsorption
12 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One 5 ml-immunologieröhrchen aus Polyethylen > Volumen: 5 ml; Durchm. x Höhe: 12x75 mm; geringe Adsorption