Learn More
Jenway™ 570 Tragbares pH/mV-Messgerät im Koffer mit pH-Kombinationselektrode aus Epoxid, ATC-Sonde und Batterien
570 Tragbares pH/mV-Messgerät im Koffer mit pH-Kombinationselektrode aus Epoxid, ATC-Sonde und Batterien. Dieses universelle pH/mV/Temperaturmessgerät ist dank seiner integrierten Gummidichtung absolut wasserfest. Dieses Modell zeigt entweder temperaturkompensierte pH-Werte oder Elektrodenpotential und -temperatur an.
Marke: Jenway™ 10088-55
512.05 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gleichzeitige Anzeige von pH und Temperatur
- Automatische Kalibrierung
- Manueller oder automatischer Temperaturausgleich (ATC)
- Automatische Abschaltung nach 10 Minuten
- 2500 Stunden Akkulaufzeit
- 2 Jahre Garantie
Spezifikation
Tragetasche mit pH-Elektrode aus Epoxid, ATC-Sonde, Pufferbeutel und Batterien | |
±1 | |
-2 bis 16 | |
-1000 bis 1000 | |
2 | |
0,1 °C | |
141 x 71 x 32 mm | |
2 Jahr | |
0 °C bis 100 °C | |
2500 h |
± 0,04 °C | |
±0,02 | |
0.01 | |
1 mV | |
-39,9°bis +149,9 °C | |
IP-66/67 | |
230 g | |
0 °C bis 100 °C | |
Messgerät für pH, mV und Temperatur |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%