Learn More
Fisherbrand™ 51 Erweiterungs-Fläschchen mit kurzer Glashülle ohne Verschlüsse
Die kurzen Flachbodenfläschchen sind ideal für die Lagerung trockener Substanzen.
25.55 CHF - 26.70 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Sterilität | Unsteril |
Einwegprodukt | Ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Lagerung trockener Produkte |
Produktcode | Marke | Volumen (angloamerikanisch) | Volumen (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (angloamerikanisch) | Volumen (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17435839
|
Fisherbrand™
|
0,5 dr. | 2 ml | 12 mm | 35 mm |
25.55 CHF
144 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17306929
|
Fisherbrand™
|
1 dr. | 4 mL | 15 mm | 45 mm |
26.70 CHF
144 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Die kurzen Flachbodenfläschchen sind ideal für die Lagerung trockener Substanzen.
- Einfarbiger Deckel
- Labor-Großpackungen
- Hergestellt aus 51 Expansionsborosilikatglas in Erfüllung der Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B
Spezifikation
Durchsichtig | |
Unsteril | |
Ideal für die Lagerung trockener Produkte |
Borosilikatglas | |
Ja | |
144 |