Learn More
Fisherbrand™ 51 Erweiterungs-Fläschchen mit kurzer Glashülle ohne Verschlüsse
Die kurzen Flachbodenfläschchen sind ideal für die Lagerung trockener Substanzen.
Marke:  Fisherbrand™ 0333930C
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17306929
  • 28.00 CHF / 144 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die kurzen Flachbodenfläschchen sind ideal für die Lagerung trockener Substanzen.
  • Einfarbiger Deckel
  • Labor-Großpackungen
  • Hergestellt aus 51 Expansionsborosilikatglas in Erfüllung der Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Borosilikatglas
Ja
Ideal für die Lagerung trockener Produkte
1 dr.
15 mm
Unsteril
4 mL
144
45 mm