Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 5 trockene 12–14 kD-MWCO-Standarddialysekits aus RC für Labors
Die Membranschläuche aus regenerierter Cellulose mit Standardgütegrad sind für Anwendungen geeignet, bei denen MW-Arten mit signifikanten Größenunterschieden separiert werden müssen.
63.07 CHF - 187.00 CHF
Spezifikation
MWCO | 12 bis 14 kDa |
---|
Includes:
- 1 oder 5 Meter Spectra/Por 5Dialyseschläuche
- 1 Standardverschluss für Spectra/Por (für Auftrieb)
- 1 Verschluss mit Gewicht für Spectra/Por (zur Ausrichtung)
- 2 selbstklebende Schlauchöffner
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15340782
|
Spectrum™
132 757T1 |
89 mm | 62 ml/cm Vol./Länge | 1 m Schläuche/Kit | N/A | ||||
15330782
|
Spectrum™
132757T |
89 mm | 62 ml/cm Vol./Länge | 5 m Schläuche/Kit |
187.00 CHF
5 Meter |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15310782
|
Spectrum™
132754T |
48 mm | 18 ml/cm Vol./Länge | 5 m Schläuche/Kit |
170.00 CHF
5 Meter |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15320782
|
Spectrum™
132 754T1 |
48 mm | 18 ml/cm Vol./Länge | 1 m Schläuche/Kit | N/A | ||||
Beschreibung
- Für Anwendungen im Gewichtsbereich oder zur Beurteilung von Dialyseschläuchen für Dialyseanwendungen verstärkt
- Trocken verpackt ohne Glycerin (kein Einweichen erforderlich)
Spezifikation
12 bis 14 kDa |