Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 5 trockene 12–14 kD-MWCO-Standarddialysekits aus RC für Labors
Die Membranschläuche aus regenerierter Cellulose mit Standardgütegrad sind für Anwendungen geeignet, bei denen MW-Arten mit signifikanten Größenunterschieden separiert werden müssen.
Marke: Spectrum™ 132 754T1
Includes:
- 1 oder 5 Meter Spectra/Por 5Dialyseschläuche
- 1 Standardverschluss für Spectra/Por (für Auftrieb)
- 1 Verschluss mit Gewicht für Spectra/Por (zur Ausrichtung)
- 2 selbstklebende Schlauchöffner
Beschreibung
- Für Anwendungen im Gewichtsbereich oder zur Beurteilung von Dialyseschläuchen für Dialyseanwendungen verstärkt
- Trocken verpackt ohne Glycerin (kein Einweichen erforderlich)
Spezifikation
12 bis 14 kDa | |
48 mm | |
18 ml/cm Vol./Länge | |
1 m Schläuche/Kit |